Merck
P2B300V01
Pellicon® 2 Mini Ultrafiltration Biomax® Modul
filtration area 0.1 m2, NMWCO 300 kDa
Synonym(e):
Pellicon® 2 Mini Ultrafiltration Module Biomax-300 V 0.1 m2
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
23151806
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Materialien
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Parameter
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Höhe
2.16 cm (0.85 in.)
Länge
21 cm (8.3 in.)
Breite
5.6 cm (2.2 in.)
Filtrationsfläche
0.1 m2
Nennfläche der Membran
0.1 m2
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤1500 mg/m2
Matrix
Biomax®
Porengröße
300 kDa NMWCO
pH-Wert
1-14
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
P2B300C01P2B01MC01P2B030V01
matrix
Biomax®
matrix
Biomax®
matrix
Biomax®
matrix
Biomax®
pore size
300 kDa NMWCO
pore size
300 kDa NMWCO
pore size
1000 kDa NMWCO
pore size
30 kDa NMWCO
material
polyethersulfone , polyurethane adhesive, polypropylene screen
material
polyethersulfone , polypropylene screen, polyurethane adhesive
material
polyethersulfone , polypropylene screen, polyurethane adhesive
material
polyethersulfone , polypropylene screen, polyurethane adhesive
parameter
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward), 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
parameter
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse), 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
parameter
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse), 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
parameter
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse), 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
technique(s)
protein purification: suitable, analytical sample preparation: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
manufacturer/tradename
Pellicon®
manufacturer/tradename
Pellicon®
manufacturer/tradename
Pellicon®
manufacturer/tradename
Pellicon®
Allgemeine Beschreibung
Die Pellicon® 2-Ultrafiltration BIOMAX 100 Minikassette setzt den Standard für Tangentialstrom-Filtrationseinheiten im Kassettenformat. P2B300V01 wurde unter Berücksichtigung von Prozess-Aufskalierungen und Methodenentwicklung konzipiert.
Die BIOMAX 100 Polyethersulfon-Membran von Millipore hat eine blasenfreie Struktur, die vor Leckagen der gelösten Substanzen durch Mikrodefekte schützt, die bei Hohlräumen unter der dünnen Haut von konventionellen UF-Membranen normalerweise auftreten. Diese blasenfreien Membranen sind besser permeabel, was zu einem hohen Fluss mit gleicher oder verbesserter Produktretention führt. Diese blasenfreien Membranen bieten den Vorteil einer schnellen Verarbeitung mit hoher Ausbeute und kleineren Systemen.
Das Pellicon® 2-Mini-Ultrafiltrationsmodul BIOMAX weist eine Filtrationsfläche von 0,1 m2 und eine Porengröße von 300 kDa NMWCO auf.
Anwendung
Konzentrieren, Entsalzen oder Pufferaustausch von:
  • Proteinlösungen
  • Polysaccharidlösungen
  • Virussuspensionen
Ernte, Waschen oder Klärung von:
  • Zellkulturen und -lysaten
  • Kolloidalen Suspensionen
  • Viruskulturen
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Sieb Typ A (offener Kanal))
  • Erstklassige blasenfreie Membranen für nahezu jede Trennungsherausforderung
  • Kurzer Fließweg für schnelleren Fluss und eine höher auflösende Trennung
  • Auswahlmöglichkeit für die Fließkanalkonfiguration zur Prozessoptimierung
  • Berechenbare, schnelle Aufskalierung
  • Echte lineare Skalierbarkeit von Modulen in Laborgröße bis hin zu Aufbauten im Industriemaßstab für die Verarbeitung von Tausenden von Litern
  • Höhere Auflösung, erhöhte Ausbeuten und ausgezeichnete Beständigkeit gegen Rückstau
  • Ultracel Membranen sind Verbundmembranen auf einem mikroporösen Substrat für fehlerfreie Membranen mit ausgezeichneter Adhäsion
Hinweis zur Analyse
Gravimetrisch extrahierbare Substanzen: nach Durchspülen mit Wasser
Sonstige Hinweise
Anforderungen an den Vorfilter: 100 µm
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Rechtliche Hinweise
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2