Fortfahren mit
PWRCABLECH
Power Cable Switzerland
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151819
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Integritest®
H
1 in. , 25 mm
W
1 in.
depth
12 in.
weight
8 oz
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
storage temp.
2-30°C
Legal Information
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PWRCABLECNPWRCABLEBRPWRCABLEIT
description
-
description
-
description
-
description
-
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
compatibility
for use with INTEGRITEST® 5
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
Quality Level
SP1
weight
8 oz
weight
8 oz
weight
8 oz
weight
8 oz
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
W
1 in.
W
1 in.
W
1 in.
W
1 in.
H
25 mm , 1 in.
H
1 in. , 25 mm
H
25 mm , 1 in.
H
25 mm , 1 in.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)