Merck
QTUM0TEX1
Milli-Q
Quantum® TEX Hochreinigungssäule
Removes trace ionic and organic contaminants. For Milli-Q® Advantage A10/Integral/Reference systems connected to ultrapure water feed.
Quantum® Polishing Cartridge
Synonym(e):
Quantum® Hochreinigungskartusche
Slide 1 of 2
Größe auswählen
1 EA
€ 586,00
€ 586,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
can remove trace levels of organics and ions from Ultrapure water
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Quantum®
Widerstandsfähigkeit
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
<5 ppb
Kapazität
33 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 8g NaCl)
Kompatibilität
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Reference
Versandbedingung
ambient
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
QTUM000IXQPAK00TEXQPAK00TIX
compatibility
for use with Milli-Q® Advantage A10, for use with Milli-Q® Reference, for use with Milli-Q® Integral
compatibility
for use with Direct-Q®, for use with Milli-Q® Academic, for use with Milli-Q® Biocel, for use with Milli-Q® Gradient, for use with Milli-Q® Synthesis
compatibility
for use with Milli-Q® Direct
compatibility
for use with Milli-Q® Direct
manufacturer/tradename
Quantum®
manufacturer/tradename
Quantum®
manufacturer/tradename
QPAK®
manufacturer/tradename
QPAK®
feature
can remove trace levels of organics and ions from Ultrapure water
feature
can remove trace levels of organics and ions from ultrapure water
feature
-
feature
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
resistivity
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
resistivity
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
resistivity
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
resistivity
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
Allgemeine Beschreibung
Die Quantum® TEX Hochreinigungssäule enthält verschiedene Aufbereitungsmedien zum Entfernen von organischen und ionischen Spurenelementen aus hochreinem Speisewasser, die einen Einfluss auf bestimmte Anwendungen haben können. Sie ist aus Polypropylen und Polyethylen gefertigt, die sich zur Herstellung von Reinstwasser eignen. Beinhaltet saubere und hochreine Materialien, um die Auswaschung niederer organischer Stoffe und extrahierbarer Verunreinigungen zu minimieren. Die Quantum® TEX Hochreinigungssäule kann mit den Milli-Q® Advantage A10 / Integral / Reference Systemen verwendet werden.
Anwendung
Diese Hochreinigungskartusche hält sowohl ionische als auch organische Substanzen zurück und wird für die meisten Laboranwendungen empfohlen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Original-Ersatzteil von Milli-Q® für die Quantum® TEX-Hochreinigungssäule (QTUM0TEX1).
  • Problemlose Wartung: einfache Installation und unkomplizierter Austausch.
  • Das e-Sure-Tag zur RFID-Verbindung ermöglicht eine vollständige Rückverfolgbarkeit (Datenmanagement).
  • Enthält Organex (eine Mischung aus synthetischer Aktivkohle und natürlichen Ionenaustauscherharzen).
  • Verwendet Ionenaustausch zur Aufbereitung.
  • Das Qualitätszertifikat ist online verfügbar.
Sonstige Hinweise
  • Organex (eine Mischung aus synthetischer Aktivkohle & natürlichen Ionenaustauscherharzen)
  • Natürliche Ionenaustauscherharze
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How should Quantum TEX and Q-Gard® Purification Cartridge be disposed of?
    1 answer
    1. Quantum TEX and Q-Gard® Purification Cartridge are not classified in Europe as a hazardous substance in regards to the substance definition in Article 3 of the Regulation (EC) 1907/2006 of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical (REACH) and in regards to the hazardous substance and mixtures classification criteria from the Annex I of the Regulation (EC) 1272/2008 of 16 December 2008 on classification, labeling and packaging of substance and mixtures.
      Disposable of wastes and contaminated packaging should be in accordance with applicable regional, national, and local laws and regulations.
      Helpful?
  3. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  4. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  5. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  6. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  7. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Helpful?
  8. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  9. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  10. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Kansas
    • Reviews 3
    • Votes 3
    5 out of 5 stars.
    For Advantage A10 system
    Same review as the Q-GARD. Good filter, just wish there was a volume amount the filter was rated for.