Produktname
CpGenome-Standard-Set mit humaner nicht methylierter DNA, It is intended for use as a negative control in gene methylation studies, such as bisulfite conversion of DNA with the CpGenome Turbo Bisulfite Modification Kit.
form
liquid
species reactivity
human
manufacturer/tradename
CpGenome
Upstate®
solubility
H2O: soluble
application(s)
genomic analysis
shipped in
dry ice
Quality Level
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | S8001M | S8000-M | S7822-M |
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename CpGenome, Upstate® | manufacturer/tradename CpGenome, Upstate® | manufacturer/tradename CpGenome, Upstate® | manufacturer/tradename Chemicon®, CpGenome |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity mouse | species reactivity human |
| application(s) genomic analysis | application(s) genomic analysis | application(s) - | application(s) genomic analysis |
General description
Bereitgestellte Materialien:
Ein Fläschchen mit 5 µg (20 µl) CpGenome humanem, nicht methyliertem DNA-Standard in einer Konzentration von 250 ng/µl.
Validierung:
Methylierungsspezifische PCR (MSP) wurde auf der CpGenome humanen, nicht methylierten DNA nach Bisulfit-Modifikation mit dem CpGenome Turbo-Bisulft-Kit (Bestellnr. S7847) angewendet. Drei Primer-Sets aus dem CpG WIZ BRCA1-Amplifikationskit (Bestellnr. S7830) wurden in diesem Assay verwendet: das U-Primer-Set, das sich an nicht methylierte, Bisulfit-modifizierte DNA anlagert; M-Primer, die sich an methylierte, Bisulfit-modifizierte Sequenzen anlagern; und W-Primer, die sich an nicht methylierte oder methylierte DNA anlagern, die keiner Bisulfit-Modifikation unterzogen wurde. Nur die U-Primer erzeugten ein Produkt für diesen Standard.
CpGenome und CpG WIZ sind Marken der Serologicals Corporation. Die CpG WIZ-Methylierungsprodukte beziehen sich auf Technologien, die exklusiv von der Johns Hopkins University School of Medicine lizenziert wurden. Die Technologie der methylierungsspezifischen PCR (MSP) ist durch das US-Patent Nr. 5,786,146 geschützt.
Legal Information
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
DNA methylation is an important epigenetic mechanism regulating gene silencing, imprinting, embryonic development, and chromosome stability. DNA methylation occurs on the 5 carbon position of cytosine residues mainly within CpG dinucleotides to form 5-methylcytosines (5-mC). The reaction is catalyzed by DNA methyltransferases (DNMTs). 5-methylcytosines residues may also be hydroxylated by TET enzymes to form 5-hydroxymethylcytosine (5-hmC), which has differing roles from 5-mC. EMD Millipore provides robust tools that enable you to not only detect and quantify 5-mC and 5-hmC, but also to accurately distinguish between these modifications.
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).