Merck
SPR00SIA1
SmartPak® DQ3-Aufbereitungspack
For Direct-Q® and Direct-Q® UV systems.
SmartPak® Purification Pack
Synonym(e):
SmartPak® Aufbereitungspack
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
A unique purification pak to produce ultrapure water directly from tap water
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
SmartPak®
Parameter
>0.5 L/min flow rate
Kompatibilität
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
Versandbedingung
ambient
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
SPR0LSIA1SPR08SIA1SPR00S001
compatibility
for use with Direct-Q® UV
compatibility
for use with Direct-Q® UV
compatibility
for use with Direct-Q® UV
compatibility
for use with RiOs
manufacturer/tradename
SmartPak®
manufacturer/tradename
SmartPak®
manufacturer/tradename
SmartPak®
manufacturer/tradename
SmartPak®
feature
A unique purification pak to produce ultrapure water directly from tap water
feature
Produces ultrapure water directly from tap water
feature
-
feature
A unique purification pak to product RO water directly from tap water
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
parameter
>0.5 L/min flow rate
parameter
-
parameter
-
parameter
-
Allgemeine Beschreibung
Das SmartPak® DQ3 Aufbereitungspack enthält eine Kombination selektiver Aufbereitungsmedien zur Erzeugung von Reinstwasser direkt aus Leitungswasser. Das SmartPak® DQ3 ist eine Komplett-Doppelkartusche zum Entfernen von Spurenverunreinigungen aus Leitungswasser. Die erste Kartusche kombiniert Vorbehandlungsmedien mit einer Umkehrosmose(RO)-Membran. Die zweite Kartusche enthält Ionenaustauscherharze. Dieser Pack enthält außerdem exklusives Jetpore®, hochreines Mischbett-Ionenaustauscherharz zur Erzeugung von reinem und hochreinem Wasser direkt aus Leitungswasser. Das SmartPak® muss bei Wartung des Systems regelmäßig ausgetauscht werden. Zur Verwendung mit Direct-Q® 3 Wasseraufbereitungssystemen.
Anwendung
Dieses Komplett-Pack entfernt verschiedenste Wasserverunreinigungen (u. a. organische Substanzen, Ionen, Partikel).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Original-Ersatzteil für das SmartPak® DQ3 Aufbereitungspack LT.
  • Vorbehandlung (Aktivkohle und Tiefenfilter).
  • Umkehrosmosekartusche.
  • Synthetische Aktivkohle.
  • Natürliche Ionenaustauscherharze.
Rechtliche Hinweise
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMARTPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How should used cartridges be treated? Are they recyclable? Can they be disposed of in the conventional bin?
    1 answer
    1. The cartridges can be disposed of in the normal bin as there is no hazardous material inside.
      Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we are all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus.
      Helpful?
  3. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  4. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  5. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  6. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  7. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  8. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  9. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Helpful?
  10. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review