Fortfahren mit
SSWP09025
MCE-Membranfilter, Porengröße 3,0 μm
MF-Millipore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonym(e):
MF-Millipore™-Membranfilter, Porengröße 3 µm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
3.0 μm pore size, 83 % porosity
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
90 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 25 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
parameter
30 L/min-cm2 air flow rate, 320 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
90 mm
filter diam.
90 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
6%
refractive index
n/D 1.495
matrix
MF-Millipore™
pore size
3.0 μm pore size, 83 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥0.7 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Die MF-Millipore-Membranfilter sind aufgrund ihrer Membranen mit biologisch inerten Gemischen aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat eines der am häufigsten bei Analyse- und Forschungsanwendungen eingesetzten Produkte.
Die MF-Millipore Filter ohne Triton Tensid enthalten einen geringen Anteil an grenzflächenaktiven Stoffen und weisen einen geringeren extrahierbaren Wassergehalt als MF-Millipore Standardfilter auf.
Eigenschaften & Vorteile:
- Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
- Erhältlich in einer Reihe an Porengrößen, in Schwarz oder Weiß, mit oder ohne gerasterter Oberfläche
- Kompatibel mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavieren
Filtercode: SSWP
Application
  • QK von Flüssigkeitsbehältern
  • Flüssigkeitsüberwachung
  • Überwachung der Luftqualität
  • Partikelsammlung
  • Partikelanalyse
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SSWP14250SSWP02500SSWP01300
description
MF-Millipore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic
diam.
90 mm
diam.
142 mm
diam.
25 mm
diam.
13 mm
pore size
3.0 μm pore size, 83 % porosity
pore size
83 % porosity, 3.0 μm pore size
pore size
3.0 μm pore size, 83 % porosity
pore size
83 % porosity, 3.0 μm pore size
manufacturer/tradename
Millipore, MF-Millipore™
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
parameter
320 mL/min-cm2 water flow rate, 30 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
30 L/min-cm2 air flow rate, 320 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
320 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp., 30 L/min-cm2 air flow rate
parameter
320 mL/min-cm2 water flow rate, 30 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp.
material
white filter, plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
material
white filter, plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Gefahrencodes
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9036-19-5
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)