Merck
UFC30GV0S
Ultrafree® Zentrifugenfilter, 0,5 ml Probenvolumen
pore size 0.22 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Synonym(e):
Centrifuge filter
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Materialien
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
holdup volume 5 μL
Verpackung
pkg of 50 ea
Hersteller/Markenname
Ultrafree®
Parameter
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
Methode(n)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Länge
45 mm
Durchmesser
10.6 mm
Filtrationsfläche
0.2 cm2
Arbeitsvolumen
0.5 mL
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm pore size
Anwendung(en)
sample preparation
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
UFC40GV0SUFC30VVUFC30DV25
parameter
0.5 mL sample volume, 50 °C max. temp.
parameter
2 mL sample volume, 50 °C max. temp.
parameter
0.5 mL sample volume, 50 °C max. temp.
parameter
0.5 mL sample volume, 50 °C max. temp.
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.1 μm pore size
pore size
0.65 μm pore size
material
PVDF membrane (hydrophilic), polypropylene
material
PVDF membrane (hydrophilic), polypropylene
material
PVDF membrane (hydrophilic), polypropylene
material
PVDF membrane (hydrophilic), polypropylene
manufacturer/tradename
Ultrafree®
manufacturer/tradename
Ultrafree®
manufacturer/tradename
Ultrafree®
manufacturer/tradename
Ultrafree®
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
holdup volume 5 μL
feature
holdup volume 10 μL
feature
holdup volume 5 μL
feature
holdup volume 5 μL
Allgemeine Beschreibung
Die Zentrifugenvorrichtungen Ultrafree®-MC (0,5 ml) und Ultrafree®-CL (2 ml) sind Einwegfilter zum Entfernen von Teilchen aus wässrigen biologischen Lösungen. Diese Geräte sind mit zwei Verarbeitungsvolumina mit einer Reihe mikroporöser Membranen (von 0,1 bis 5,0 m) für schnelle Filtration und hochgradig reproduzierbare Leistung erhältlich. Vorsterilisierte Einheiten sind ebenfalls erhältlich. Einsatz in Festwinkelrotoren für 1,5-ml-Röhrchen (MC) und 15-ml-Röhrchen (CL).
Filtercode: GVPP
Filtertyp: Mikrofiltration
Anwendung
Ultrafree®-MC GV Zentrifugenfilter wurde wie folgt verwendet
  • Zur Filtration von Zelllysaten für die markierungsfreie Massenspektrometrie
  • Zur Filtration extrahierter Enzyme in dem Puffer zur Herstellung von Bildgebungslösung für Direct Stochastic Optical Reconstruction Microscopy (dSTORM) und für Bildgebung mit DNA-basierter Point Accumulation for Imaging in Nanoscale Topography (DNA-PAINT)
  • Zur Aufreinigung von Viruslösung in Transfektionsstudien
  • Zur Filtration von Herzgewebe-Homogenaten zur Herstellung der Probe für die Analyse mit Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC)
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Zur Entfernung von Teilchen und Ausfällungen aus wässrigen und einigen lösungsmittelbasierten Proben
  • Ideal zur Verwendung mit Nukleinsäurelösungen
  • Zur Entfernung von Teilchen und Ausfällungen aus wässrigen und einigen lösungsmittelbasierten Proben
  • Ideal zur Verwendung mit Protein- und Nukleinsäurelösungen
Physikalische Form
Farbcode: Gelb
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Robert Player et al.
BMC genomics, 21(1), 166-166 (2020-02-19)
The state-of-the-art in nucleic acid based biodetection continues to be polymerase chain reaction (PCR), and many real-time PCR assays targeting biodefense pathogens for biosurveillance are in widespread use. These assays are predominantly singleplex; i.e. one assay tests for the presence
Beta2-glycoprotein I can exist in 2 conformations: implications for our understanding of the antiphospholipid syndrome.
Agar, Cetin, et al.
Blood, 116, 1336-1343 (2010)
Cetin Agar et al.
Blood, 117(25), 6939-6947 (2011-04-02)
Sepsis is a systemic host response to invasive infection by bacteria. Despite treatment with antibiotics, current mortality rates are in the range of 20%-25%, which makes sepsis the most important cause of death in intensive care. Gram-negative bacteria are a
Protokolle
Affinity interaction chromatography is an effective method for protein purification that can achieve up to 95% purity in one step
Questions
  1. Can these be vortexed? For example if I want to resuspend the concentrated molecules in another buffer.
    1 answer
    1. Yes, Ultrafree tubes can be vortexed.