Fortfahren mit
VSWP14250
MCE-Membranfilter, Porengröße 0,025 μm
MF-Millipore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Synonym(e):
MF-Millipore™-Membranfilter, Porengröße 0,025 µm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.025 μm pore size, 72 % porosity
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
142 mm
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
parameter
0.15 L/min-cm2 air flow rate, 0.15 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
142 mm
filter diam.
142 mm
thickness
100 μm
gravimetric extractables
1.5%
refractive index
n/D 1.5
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.025 μm pore size, 72 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥21.1 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Filtercode: VSWP
Application
Mikrodialyse von DNA und Proteinen
Other Notes
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
  • Verwendungszweck: Rückhaltung oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
  • Anwendungshinweise: Die Sterilfiltration von Flüssigkeiten durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) entfernt biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen. Für die selektive Rückhaltung größerer biologischer Verunreinigungen können Flüssigkeiten durch Membranen mit Porengrößen von 0,45 μm (oder größer) gefiltert werden, um Mikroorganismen für die nachfolgende Kultivierung abzuscheiden.
  • Lagerung: An einem trockenen Ort fernab von Wärmequellen aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
VSWP02500VSWP09025VSWP04700
description
MF-Millipore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic
description
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic
diam.
142 mm
diam.
25 mm
diam.
90 mm
diam.
47 mm
manufacturer/tradename
Millipore, MF-Millipore™
manufacturer/tradename
Millipore, MF-Millipore™
manufacturer/tradename
Millipore, MF-Millipore™
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
pore size
0.025 μm pore size, 72 % porosity
pore size
72 % porosity, 0.025 μm pore size
pore size
72 % porosity, 0.025 μm pore size
pore size
0.025 μm pore size, 72 % porosity
parameter
75 °C max. temp., 0.15 mL/min-cm2 water flow rate, 0.15 L/min-cm2 air flow rate
parameter
0.15 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 0.15 mL/min-cm2 water flow rate
parameter
0.15 mL/min-cm2 water flow rate, 0.15 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp.
parameter
75 °C max. temp., 0.15 mL/min-cm2 water flow rate, 0.15 L/min-cm2 air flow rate
material
plain filter, white filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter
material
plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter
material
plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Still not finding the right product?
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9036-19-5
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)