Merck
ZTC18S
ZipTip® Pipettenspitzen
C18 resin, bed volume 0.6 μL, tip volume 10 μL
Synonym(e):
Einweg-Pipettenspitzen
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
8 PKG
€ 62,40
96 EA
€ 423,00
960 EA
€ 3.380,00
€ 62,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41121600
eCl@ss:
32033590
NACRES:
NB.24
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Materialien
polypropylene
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
holdup volume 0.2 μL
Hersteller/Markenname
ZipTip®
Parameter
4-70  °C temperature
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
fractionation: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Bettvolumen
0.6 μL
Dicke
15 μm
Spitzen ID
3.375 mm
Spitze L
31 mm
Spitze AD
5.8 mm
Spitzenvolumen
10 μL
Volumen
10 μL
Porengröße
200 Å pore size
pH-Wert
1.5-13.5
2-12(for 24 hour exposure)
Kapazität
5 μg binding capacity(typically; when used with saturating amounts of analyte)
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
ZTC04SZTC18MMPE030025
feature
holdup volume 0.2 μL
feature
-
feature
-
feature
holdup volume> 10 μL
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
ZipTip®
manufacturer/tradename
ZipTip®
manufacturer/tradename
ZipTip®
manufacturer/tradename
-
material
polypropylene
material
polypropylene , silica resin
material
polypropylene
material
polyacetal base (membrane support), polycarbonate device top, polyethersulfone membrane (Biomax), polypropylene tube (for filtrate/concentrate), silicone O-ring (medical grade)
parameter
4-70  °C temperature
parameter
4-70  °C temperature
parameter
4-70  °C temperature
parameter
0.5 mL sample volume
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, fractionation: suitable, protein purification: suitable (concentration)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, fractionation: suitable, protein purification: suitable (concentration)
technique(s)
-
Anwendung
Probenvorbereitungspipettenspitzen zur Entsalzung und Konzentrierung von Peptiden oder kleinen Proteinen.
Sie sind auch für die Probenvorbereitung bei der Massenspektrometrie geeignet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Einstufiges Entsalzen, Konzentrieren und Aufreinigen
  • Fraktionierung komplexer Proben für aussagekräftigere Daten
  • Ideal für Peptide, Proteine, Nukleinsäuren und andere Moleküle
  • Maximale Rückgewinnung ohne Totvolumen
  • Macht zeitaufwändige Chromatographie überflüssig
Sonstige Hinweise
Automationskompatibel: Nein
Rechtliche Hinweise
ZIPTIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Martha E Floy et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 35(9), e21799-e21799 (2021-08-03)
Cardiac fibroblasts (CFBs) support heart function by secreting extracellular matrix (ECM) and paracrine factors, respond to stress associated with injury and disease, and therefore are an increasingly important therapeutic target. We describe how developmental lineage of human pluripotent stem cell-derived
Bianca Silva Vieira de Souza et al.
Microbes and infection, 21(10), 456-463 (2019-05-11)
Staphylococcus saprophyticus is a gram-positive coagulase negative bacteria which shows clinical importance due to its capability of causing urinary tract infections (UTI), as well as its ability to persist in this environment. Little is known about how S. saprophyticus adapts to
Andy Awad et al.
Microorganisms, 9(6) (2021-06-03)
Candida albicans is an opportunistic pathogenic fungus responsible for high mortality rates in immunocompromised individuals. Azole drugs such as fluconazole are the first line of therapy in fungal infection treatment. However, resistance to azole treatment is on the rise. Here
Alice Capuz et al.
Frontiers in immunology, 13, 882830-882830 (2022-07-06)
Spinal cord injury (SCI) represents a major medical challenge. At present, there is still no cure to treat it efficiently and enable functional recovery below the injury site. Previously, we demonstrated that inflammation determines the fate of the physiopathology. To
Luis Ariel Espinosa et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 413(30), 7559-7585 (2021-11-06)
Subunit vaccines based on the receptor-binding domain (RBD) of the spike protein of SARS-CoV-2 provide one of the most promising strategies to fight the COVID-19 pandemic. The detailed characterization of the protein primary structure by mass spectrometry (MS) is mandatory
Artikel
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.
Verwandter Inhalt
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. will it remove phospate buffer from the protien mixer?
    1 answer
    1. The C18 Zip tips are intended for use in purifying and concentrating femtomoles to picomoles of protein, peptide or oligonucleotide samples. In that the peptides or oligos are bound to the C18 matrix and eluted after washing, buffer salts would be removed from the sample as part of the wash process. Please see the following link to review additional information, including protocols, for the ZipTip products:
      https://maestro.file.force.com/sfc/servlet.shepherd/document/download/0691E00000G3GsdQAF?operationContext=S1
      Helpful?
  2. How many quantities of zip tips (no. of pieces) are there in ZTC18S008?
    1 answer
    1. The item ZTC18S008 will be a package of 8 tips.