Merck
11814460001
Roche
Anti-GFP
from mouse IgG1κ (clones 7.1 and 13.1)
Synonym(e):
Anti-Grün fluoreszierendes Protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.54
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
13.1, monoclonal
7.1, monoclonal
Assay
>90% (HPLC)
Form
lyophilized
Verpackung
pkg of 200 μg
Hersteller/Markenname
Roche
Isotyp
IgG1κ
Lagertemp.
2-8°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
G6539AB16901MAB1083
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
13.1, monoclonal, 7.1, monoclonal
clone
GFP-20, monoclonal
clone
polyclonal
clone
3F8.2, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
chicken
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
form
lyophilized
form
-
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Allgemeine Beschreibung
Grün fluoreszierendes Protein (GFP) ist ein spontan fluoreszierendes 27 kDa schweres Protein, das ursprünglich aus der Aequorea victoria-Qualle isoliert wurde.[1] Das molekulare Klonen des GFP-Gens[2] und dessen anschließende Expression in heterologen Systemen[3] hat GFP als wertvolles Reportermolekül bei der In-vivo-Visualisierung von Genexpressionsereignissen in einer Vielzahl von Zelltypen und Organismen etabliert. Da GFP keine zusätzlichen Substrate oder Cofaktoren benötigt, kann die grüne Fluoreszenz von GFP nach der Expression in prokaryotischen oder eukaryotischen Zellen einfach mit blauem oder UV-Licht detektiert werden. Außerdem wurden mehrere mutierte Formen von GFP mit einzigartigen Spektraleigenschaften (z. B. verstärktes Fluoreszenzsignal und Verschiebungen in den Anregungs- und Emissionsspektren) beschrieben.[4][5]
Mischung aus zwei monoklonalen Antikörpern hoher Affinität, die aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit beim Nachweis von GFP und GFP-Fusionsproteinen ausgewählt wurden.
Anwendung
Monoklonaler Antikörper zum Nachweis von Wildtyp- und mutanten Formen von GFP und GFP-Fusionen mittels:
Biochem./physiol. Wirkung
Untertyp: Bei beiden Klonen handelt es sich um Maus-IgG1κ
Leistungsmerkmale und Vorteile
Inhalt
Mischung aus zwei monoklonalen Antikörpern, geliefert als weißes Lyophilisat mit 200 μg Gesamt-Anti-GFP IgG.
Anti-GFP ist eine Mischung aus zwei Klonen (7.1 und 13.1).
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: Die Arbeitskonzentration des Antikörpers hängt von der Anwendung und vom Substrat ab.
Die folgenden Konzentrationen sind als Richtlinie zu verstehen:
  • Western Blot: 1:1000 Verdünnung
  • Immunpräzipitation: 2 bis 10 μg
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): -15 bis -25 °C
Einer Endkonzentration von 0,4 mg/ml 500 μl bidestilliertes Wasser hinzufügen.
30 Minuten lang auf Eis rehydrieren.
Hinweis zur Analyse
Durch Vergleich mit einem Referenzstandard wird Anti-GFP auf Funktionalität und Reinheit getestet, um die Qualität jeder neuen Reagenziencharge zu bestätigen.
Reinheit: Beide monoklonalen Anti-GFP-Maus-Antikörper (Klone 7.1 und 13.1) sind >95 % rein, was durch SDS-PAGE und Ionenaustausch-HPLC-Analysen bestimmt wurde.
Rechtliche Hinweise
Dieses Produkt wird unter Lizenz der Columbia University verkauft. Die Nutzungsrechte für dieses Produkt sind auf Forschungszwecke beschränkt. Es werden keine anderen Rechte übertragen. Anfragen bezüglich der Verfügbarkeit einer Lizenz für umfassendere Rechte oder der Verwendung dieses Produkts für kommerzielle Zwecke sollten an Columbia Innovation Enterprise, Columbia University, Engineering Terrace - Suite 363, New York, New York 10027 gerichtet werden.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Prasher D C, et al.
Gene, 111, 229-233 (1992)
Chi C Wong et al.
Blood, 118(16), 4305-4312 (2011-08-02)
Shwachman-Diamond syndrome (SDS), a recessive leukemia predisposition disorder characterized by bone marrow failure, exocrine pancreatic insufficiency, skeletal abnormalities and poor growth, is caused by mutations in the highly conserved SBDS gene. Here, we test the hypothesis that defective ribosome biogenesis
Ward W.W, et al.
Photochemistry and Photobiology, 31, 611-615 (1980)
Chalfie M, et al.
Science, 263, 802-805 (1994)
Cormack B P, et al.
Gene, 173, 33-38 (1996)