Fortfahren mit
BP484
Clonazepam
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
5-(2-Chlorphenyl)-7-nitro-3H-1,4-benzodiazepin-2(1H)-on
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10ClN3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.71
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
clonazepam
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
drug control
kontrollierte Droge in Deutschland, psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccccc1C2=NCC(=O)Nc3ccc(cc23)N(=O)=O
InChI
1S/C15H10ClN3O3/c16-12-4-2-1-3-10(12)15-11-7-9(19(21)22)5-6-13(11)18-14(20)8-17-15/h1-7H,8H2,(H,18,20)
InChI key
DGBIGWXXNGSACT-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Clonazepam BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Clonazepam Oral Suspension
  • Clobazam Oral Suspension
  • Nitrazepam Oral Suspension
  • Clonazepam Tablets
  • Nitrazepam Tablets
  • Clonazepam Injection
  • Packaging
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Other Notes
    Sales restrictions may apply.
    Legal Information
    German
    Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
    English
    This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
    Still not finding the right product?
    Explore all of our products under Clonazepam
    Piktogramme
    Exclamation mark
    Signalwort
    Warning
    Gefahrencodes
    Hazard Classifications
    Aquatic Chronic 3 - STOT SE 3
    Zielorgane
    Central nervous system
    Lagerklasse
    11 - Combustible Solids
    Was ist los?
    WGK 1
    Flammpunkt (°F)
    Not applicable
    Flammpunkt (°C)
    Not applicable
    Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
    Analysenzertifikate (COA)