Fortfahren mit
CRM-OA-D
Okadaic Acid Calibration Solution CRM
certified reference material
Synonym(e):
Okadaic Acid Calibration Solution CRM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
National Research Council of Canada (NRC)
application(s)
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
General description
CRM-OA-d is a certified calibration solution designed for analytical method development and accurate quantitation of OA. The concentration of CRM-OA-d makes it suitable for preparing a dilution series for calibration of liquid chromatography (LC) and liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) instrumentation, as well as for spiking shellfish control samples for recovery experiments.
Features and Benefits
NRC Canada′s certified reference materials (CRMs) are traceable to the International System of Units, and conform to the requirements of ISO/IEC 17025 and ISO 17034.For specific values, as well as additional information regarding stability and storage information, please view the Certificate of Analysis.With NRC Canada′s CRMs, you gain access to products backed by extensive research and expertise, fostering trust and consistency in your results. Elevate your laboratory′s accuracy and credibility with NRC Canada′s certified reference materials.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
For more information, please refer to the Certificate of Analysis or Safety Data Sheet
Sales restrictions may apply.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)