Fortfahren mit
D2962005
Dosulepin-Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(E)-N,N-Dimethyl-3-(5-oxidodibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-yliden)-1-propanamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H21NOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.44
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
dosulepin, dothiepin
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Dosulepin impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Packaging
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D2962000Y0001965BP134
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
BP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
API family
dosulepin, dothiepin
API family
dosulepin, dothiepin
API family
dothiepin, dosulepin
API family
dothiepin, dosulepin
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Lact. - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)