Fortfahren mit
ERMEF003
Diesel (B7)
ERM®, certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 145,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
€ 145,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
petroleum
format
matrix material
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ERMEF319ERMEF004ERMEF001
vibrant-m
ERMEF003
Diesel (B7)
vibrant-m
ERMEF319
Diesel (B7)
vibrant-m
ERMEF004
Diesel (B7)
vibrant-m
ERMEF001
Biodiesel
description
ERM®, certified reference material
description
Gas Oil (Butoxybenzene)
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
grade
certified reference material
grade
-
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
biofuels
environmental
format
matrix material
format
-
format
matrix material
format
matrix material
agency
ERM®
agency
-
agency
ERM®
agency
ERM®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diesel (B7)
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
134.6 °F
Flammpunkt (°C)
57 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)