Merck
P2600000
Poly(vinylchlorid)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
PVC
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH2CHCl)n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
EDQM
Dichte
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
InChIKey
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
15480761544916182621
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
density
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Poly(vinyl chloride) EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
F Haghighi et al.
Bratislavske lekarske listy, 113(12), 707-711 (2012-11-24)
Lots of Candida albicans infections involve in biofilm formation on medical devices. This kind of biofilm can impede antifungal therapy and complicates the treatment of infectious diseases particularly in field of chronic diseases associated with implanted devices. This study has
Yujie Lei et al.
Zhongguo xiu fu chong jian wai ke za zhi = Zhongguo xiufu chongjian waike zazhi = Chinese journal of reparative and reconstructive surgery, 26(9), 1117-1121 (2012-10-13)
To explore the influence of three central venous catheter biomedical materials (polyurethane, silicone, and polyvinyl chloride) on the proliferation, apoptosis, and cell cycle of Xuanwei Lung Cancer-05 (XWLC-05) cells so as to provide the basis for clinical choice of central
N A Soldatenko et al.
Gigiena i sanitariia, (1)(1), 42-46 (2013-06-29)
In the article the issues of environmental, sanitary and hygienic safety of medical waste management are considered. Recently, for the treatment of certain types of medical waste thermal methods using small plants not equipped with a proper flue gas cleaning
Hitomi Sano et al.
PloS one, 7(11), e50212-e50212 (2012-12-05)
Although oxygen is essential for the wound healing process, tissue hypoxia is known to stimulate angiogenesis. To explore these inconsistent findings, we estimated the influence of the oxygen environment on wound healing with our original model. Experiment 1 (Establishment of
V Balasubramanian et al.
Journal of environmental biology, 33(1), 57-60 (2012-10-05)
Present investigation was made to bring out the pattern of biofilm formation by heterotrophic bacteria on nontoxic material, polyvinyl chloride (PVC) sheet fitted wooden rack that was immersed in seawater and the study was conducted in Tuticorin coast. Samplings were
Questions
  1. What is the size of this polymer (PVC)? Is it less than or equal to 100 nm? If not, do you have any PVC products with an average size equal to or less than 100 nanometers?
    1 answer
    1. No specific particle size details are available for this product. Particle size testing is not routinely performed on any poly(vinyl chloride) product in the catalog.