Über diesen Artikel
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
National Research Council of Canada (NRC)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Also it has been demonstrated, that the NAPS mix is effective in improving metabolite annotation and identification across different analytical conditions. (M. Witting et al Analytical and Bioanalytical Chemistry, Volume 414, pages 7387–7398, (2022))
Features and Benefits
Analysis Note
Other Notes
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?