Merck
Z802336
Hellma® Ultra-Mikro-Küvetten für Fluoreszenzmessungen
High Performance Quartz Glass, Suprasil® quartz, spectral range 200-2500 nm, pathlength 3x3 mm, chamber volume 45 μL
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 EA
€ 653,00
€ 653,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Hellma® Ultra-Mikro-Küvetten für Fluoreszenzmessungen, High Performance Quartz Glass, Suprasil® quartz, spectral range 200-2500 nm, pathlength 3x3 mm, chamber volume 45 μL
material
PE stopper
Suprasil® quartz
description
3 windows
manufacturer/tradename
Hellma 105.251-QS
Hellma
parameter
200-2500 nm spectral range
technique(s)
photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
aperture center H
15 mm
chamber volume
45 μL
pathlength
3x3 mm
detection method
fluorometric
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
Z802433Z802549Z802662
material
PE stopper, Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
material
Suprasil® quartz
manufacturer/tradename
Hellma 105.251-QS
manufacturer/tradename
Hellma 105.251-QS
manufacturer/tradename
Hellma 105.250-QS
manufacturer/tradename
Hellma 105.250-QS
description
3 windows
description
3 windows
description
3 windows
description
3 windows
parameter
200-2500 nm spectral range
parameter
200-2500 nm spectral range
parameter
200-2500 nm spectral range
parameter
200-2500 nm spectral range
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
General description
with PE stopper, aperture 5mm × 3mm rectangular
Packaging
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Legal Information
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Biqin Dong et al.
Optics express, 25(7), 7929-7944 (2017-04-07)
We report detailed characterizations of stochastic fluorescence switching of unmodified nucleic acids under visible light illumination. Although the fluorescent emission from nucleic acids under the visible light illumination has long been overlooked due to their apparent low absorption cross section