Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
EP, USP
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
>98.5%
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, residual solvents
mp
222 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
suitability
suitable for manufacturing use
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChI key
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843)
rat ... Ppm1a(24666)
General description
M-Clarity Program
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with Emprove® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description EMPROVE® EXPERT, EP, USP | description BioUltra, ≥99.5% (NT) | description - | description from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0% |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line BioUltra | product line - | product line BioXtra |
| agency USP, EP | agency - | agency - | agency meets EP testing specifications, USP/NF, meets USP testing specifications |
| Quality Level 500 | Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 300 |
| form crystalline powder | form powder or crystals | form crystalline powder | form powder |
| impurities endotoxin, residual solvents | impurities insoluble matter, passes filter test, ≤0.3% foreign amino acids | impurities endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested | impurities endotoxin, tested |
| solubility H2O: 100 mg/mL | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility H2O: 100 mg/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Arginin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
So finden Sie die Produktnummer
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung