Merck
24367C
EX-CELL® Advanced CHO Feed 1 (with glucose)
Synonym(e):
EX-CELL® Advanced CHO Feed 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
EX-CELL® Advanced CHO Feed 1 (mit Glucose), CHO Feed 1 (with glucose). Use 64.10 g/L. See information sheet, 24367C @ www.sigmaaldrich.com for hydration instructions
Quality Segment
biological source
non-animal source
product line
EX-CELL®
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
compatibility
for use with CHO, and CHOZN® GS suspension cell lines
components
glucose: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
EX-CELL® Advanced CHO Feed 1 (mit Glukose) ist chemisch definiert und enthält keine Bestandteile tierischen Ursprungs. Dieser Feed ist als Teil einer Fed-Batch-Plattform vorgesehen und wird mit EX-CELL® Advanced CHO Fed-Batch Medium (14366C oder 24366C) verwendet. Diese neueste Plattform von SAFC wurde speziell zur Unterstützung des Wachstums und der Produktivität bei einer Vielzahl von Zellen aus dem Ovar des Chinesischen Hamsters (CHO) in Fed-Batch-Kulturen entwickelt, bei gleichzeitiger Flexibilität in der Anpassung der Proteinqualitätsattribute. Diese moderne Fed-Batch- Plattform wurde mit einer Strategie der multivariaten Analyse entwickelt, um Korrelationen zu etablieren, bei denen die Rezepturkomponenten kritische Prozess- und Produktattribute wie Titer, Expansionsfaktor, Rezeptorexpression, und Glykosylierung beeinflussen. Diese Plattform enthält weder Hypoxanthin, Thymidin, L-Glutamin, Phenolrot noch 2-Mercaptoethanol (2-ME).
Application
  • EX-CELL®Advanced CHOFeed 1 (with glucose) platform from SAFC has been specifically developed to supportgrowth and productivity across a diverse set of Chinese Hamster Ovary (CHO)cells in fed-batch cultures while still allowing for flexibility in theadjustment of protein quality attributes.
  • This contemporary fed-batch platform was developedusing a strategy of Multivariate Analysis to establish correlations in whichthe formulation components influence critical process and product attributessuch as titer, fold expansion, receptor expression, and glycosylation.
Preparation Note
Formuliert für einen Gehalt von 64,1 Gramm Pulver pro Liter Nährmedium.
Other Notes
Reichen Sie das EX-CELL Advanced CHO Fed-Batch Anfrageformular ein, um mit einem SAFC-Mitarbeiter in Verbindung zu treten.
Legal Information
CHOZN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10101-97-0
CAS No.
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung