Fortfahren mit
60615
Kanamycinsulfat
mixture of Kanamycin A (main component) and Kanamycin B and C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 155,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 611,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C18H36-37N4-5O10-11 · H2SO4
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
51281654
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3874279
€ 155,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder or crystals
potency
≥750 units per mg (calculated with reference to dried substance)
ign. residue
≤0.5% (as SO4)
loss
≤1.5% loss on drying
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria, mycoplasma
mode of action
protein synthesis | interferes
SMILES string
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
InChI key
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
General description
Chemische Struktur: Aminoglykosid
Application
Kanamycinsulfat ist ein Aminoglykosid-Breitbandantibiotikum, das aus Streptomyces kanamyceticus gewonnenen wird. Es wird als Additiv in Nährmedium für die Isolierung von Streptokokken der Gruppe D auf Kanamycin-Esculin-Azid-Agar sowie zur Selektion von transformierten Pflanzenzellen, die Neomycinphosphotransferase auf einem Kanamycinmedium enthalten, eingesetzt.†† Kanamycinsulfat kann auch als Selektionsmittel für Zellen, die mit Kanamycin-B-Resistenzgen transformiert wurden, verwendet werden. Es wird für die Verwendung in Zellkulturanwendungen zu 100 μg/ml empfohlen.
Biochem/physiol Actions
Wirkungsmechanismus: Das Produkt wirkt, indem es an die ribosomale 70S-Untereinheit bindet, die Translokation hemmt und eine Fehlcodierung hervorruft.
Widerstandsmechanismus: Aminoglykosid-modifizierende Enzyme (einschließlich Acetyltransferase, Phosphotransferase, Nukleotidtransferase) können dieses Antibiotikum verändern und seine Wechselwirkung mit Ribsomen verhindern.
Antimikrobielles Spektrum: Kanamycinsulfat ist wirksam gegen gramnegative und grampositive Bakterien und Mycoplasma.
Packaging
5 g, 25 g
Preparation Note
Kanamycinsulfat ist zu 50 mg/ml wasserlöslich und erzeugt eine klare Lösung. Es ist praktisch unlöslich in Alkohol, Aceton, Chloroform, Ether und Ethylacetat. Eine 1-%-Lösung in Wasser hat einen pH-Wert von 6,5 bis 8,5. Sterile Lösungen können mittels Sterilfiltration durch einen 2-μm-Fiter hergestellt werden.
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem trockenen Ort aufbewahren. Lagerklasse (TRGS 510): Nicht brennbare, akut toxische Kat. 3/giftige oder chronisch wirkende Gefahrstoffe
Disclaimer
Lösungen sind bei 37 °C etwa 5 Tage stabil. Wässrige Stammlösungen können bei 2 bis 8 °C langzeitig gelagert werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B5264
description
mixture of Kanamycin A (main component) and Kanamycin B and C
description
aminoglycoside antibiotic
antibiotic activity spectrum
mycoplasma, Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria, mycobacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder or crystals
potency
≥750 units per mg (calculated with reference to dried substance)
potency
-
color
white to off-white
color
-
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is this product TSE/BSE free? Has it been made with any components that are of animal origin?
    1 answer
    1. This product is listed as being always of non-animal source. This information is reported in the lot-specific Certificate of Origin. Please see the link below, under the 'Certificate Of Origin' tab, to access a lot-specific Certificate.
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/60615#product-documentation
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf