Fortfahren mit
C2643
Coenzym A, oxidiert Hexalithiumsalz
≥85%
Synonym(e):
CoA-S-S-CoA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 168,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 315,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C42H70N14O32P6S2 · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1533.05 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Assay:
≥85%
Form:
solid
€ 168,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥85%
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(O[P](=O)(OCC([C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCSSCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(CO[P](=O)(O[P](=O)(OC[C@H]4O[C@H]([C@@H]([C@@H]4O[P](=O)(O)O)O)[n]5c6ncnc(c6nc5)N)O)O)(C)C)(C)C)O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O[P](=O)(O)O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)O
InChI
1S/C42H70N14O32P6S2/c1-41(2,15-81-93(75,76)87-91(71,72)79-13-21-29(85-89(65,66)67)27(59)39(83-21)55-19-53-25-33(43)49-17-51-35(25)55)31(61)37(63)47-7-5-23(57)45-9-11-95-96-12-10-46-24(58)6-8-48-38(64)32(62)42(3,4)16-82-94(77,78)88-92(73,74)80-14-22-30(86-90(68,69)70)28(60)40(84-22)56-20-54-26-34(44)50-18-52-36(26)56/h17-22,27-32,39-40,59-62H,5-16H2,1-4H3,(H,45,57)(H,46,58)(H,47,63)(H,48,64)(H,71,72)(H,73,74)(H,75,76)(H,77,78)(H2,43,49,51)(H2,44,50,52)(H2,65,66,67)(H2,68,69,70)/t21-,22-,27-,28-,29-,30-,31+,32+,39-,40-/m1/s1
InChI key
YAISMNQCMHVVLO-ODFVJXNFSA-N
General description
Coenzym A (CoA) ist ein universeller Co-Faktor, der in allen lebenden Organismen vorkommt. Es wird durch die enzymatische Konjugation von Cystein, Pantothenat (Vitamin B5) und Adenosin-triphosphat (ATP) synthetisiert.
Application
Durch Coenzym A oxidiertes Lithiumsalz wird bei der Herstellung des Coenzym-A-Persulfid(CoASSH)-Standards zum Quantifizieren von CoASSH in Staphylococcus aureus-Stämmen mittels Massenspektrometrie eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Coenzym A (CoA) spielt in verschiedenen biochemischen Reaktionen wie Citratzyklus und Fettsäuremetabolismus eine wichtige Rolle als Acylgruppen-Träger und Carbonylaktivator. Es dient als Co-Faktor für verschiedene Enzyme und ist an mehreren Reaktionen des Intermediärstoffwechsels beteiligt. CoA enthält eine Thiolgruppe, durch die es an verschiedenen biochemischen Reaktionen teilnehmen kann. Oxidiertes CoA kann für die Untersuchung von Reduktionssystemen (CoA-Disulfidreduktase(CoADR)-Systeme), die reduziertes CoA in vivo regenerieren, eingesetzt werden. Darüber hinaus kann oxidiertes CoA zum Untersuchen der einzigartigen Funktionen dieses Moleküls in vivo verwendet werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C3019H2012C4780
description
≥85%
description
≥93%
description
≥85%
description
BioReagent, suitable for cell culture
assay
≥85%
assay
≥93%
assay
≥85%
assay
≥85% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
-
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)