Merck
CLS353004
Corning® Falcon® Cell Culture Dish
plate diam. × capacity 60 x 15 mm × 6 mL, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Synonym(e):
Cell Culture Dish
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.14
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Sterilität
sterile
Verpackung
case of 500 ea (25 packs of 20)
Hersteller/Markenname
Corning 353004
plate diam. × capacity
60 x 15 mm × 6 mL
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Falcon® 60mm x 15mm Style Easy-Grip Cell Culture Dish, Tissue Culture-Treated, Sterile, Bulk Packaged, 20/Pack, 500/Case
Anwendung
Cell Culture
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)