Merck
CLS432014
Corning® XT Starter
complete, low profile
Synonym(e):
Starter Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 EA
€ 248,00
€ 248,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41103800
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Corning® XT Starter, complete, low profile
feature
complete, low profile
packaging
pkg of 1
manufacturer/tradename
Corning 432014
L × W × H
16.2 cm × 12.1 cm × 6.1 cm
color
purple
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
CLS432015CLS432023CLS432024
feature
complete, low profile
feature
holder only
feature
workstation, single capacity
feature
workstation, single capacity
manufacturer/tradename
Corning 432014
manufacturer/tradename
Corning 432015
manufacturer/tradename
Corning 432023
manufacturer/tradename
Corning 432024
packaging
pkg of 1
packaging
pkg of 1
packaging
pkg of 1
packaging
pkg of 1
L × W × H
16.2 cm × 12.1 cm × 6.1 cm
L × W × H
16.2 cm × 12.1 cm × 6.1 cm
L × W × H
-
L × W × H
-
color
purple
color
purple
color
orange
color
pink
General description
An open-platform ice-free cooler that accommodates most CoolRack and CoolSink modules. Low profile and small footprint make it ideal for use in the hood, keeping samples cold (0.5° to 4.0°C) up to four hours. 1°C to 8°C temperature indicator provides visual assurance of temperature performance. To extend the cooling duration, keep an additional XT Cooling Core in the freezer and rotate the Cores as needed.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)