Merck
CLS480123
Corning® LSE single block, for Corning LSE single block digital dry baths
single block, 20 x 13 mm tubes, 1/cs
Synonym(e):
equipment replacement accessory
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 EA
€ 124,00
€ 124,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41102404
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Corning® LSE single block, for Corning LSE single block digital dry baths, single block, 20 x 13 mm tubes, 1/cs
feature
Holds 20 x 13 mm tubes
packaging
case of 1
pack of 1
manufacturer/tradename
Corning 480123
suitability
suitable for (use with Corning LSE digital dry bath heater, single block)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
CLS480122CLS480121CLS480125
feature
Holds 20 x 13 mm tubes
feature
Holds 20 x 12 mm tubes
feature
Holds 20 x 10 mm tubes
feature
Holds 12 x 16 mm tubes
manufacturer/tradename
Corning 480123
manufacturer/tradename
Corning 480122
manufacturer/tradename
Corning 480121
manufacturer/tradename
Corning 480125
packaging
case of 1, pack of 1
packaging
case of 1, pack of 1
packaging
case of 1, pack of 1
packaging
case of 1, pack of 1
suitability
suitable for (use with Corning LSE digital dry bath heater, single block)
suitability
suitable for (use with Corning LSE digital dry bath heater, single block)
suitability
suitable for (use with Corning LSE digital dry bath heater, single block)
suitability
suitable for (use with Corning LSE digital dry bath heater, single block)
General description
Corning LSE single blocks are suitable for the following digital dry baths:
CLS6785SB, CLS6786SB, CLS6787SB
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)