Fortfahren mit
E1260
L-Ethionin
≥99% (TLC)
Synonym(e):
L-2-Amino-4-(ethylthio)butyric acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5SCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.24
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
235-966-4
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Ethionin, ≥99% (TLC)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
color
white
mp
280 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2S/c1-2-10-4-3-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChI key
GGLZPLKKBSSKCX-YFKPBYRVSA-N
Biochem/physiol Actions
An analog of methionine that interferes with the normal methylation of DNA and other methylation pathways, and induces pancreatic toxicity and liver cancer. However, in animal studies, it has also been shown to act synergistically with methionine-depletion to block the growth and metastasis of methionine-dependent tumors.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL82585PHR12411411504
L-Methionin phyproof® Reference Substance
PHL82585
L-Methionin
L-Methionin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1411504
L-Methionin
description
≥99% (TLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
crystals
form
-
form
-
assay
≥99% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
mp
280 °C (dec.) (lit.)
mp
284 °C (dec.) (lit.)
mp
284 °C (dec.) (lit.)
mp
284 °C (dec.) (lit.)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)