Fortfahren mit
F4505
3-Fluor-DL-tyrosin
≥98%, suitable for ligand binding assays
Synonym(e):
3-fluoro-tyrosine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 461,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
FC6H3-4-(OH)CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.18
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
206-964-0
MDL number:
€ 461,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
3-Fluor-DL-tyrosin,
assay
≥98%
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
mp
280 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(Cc1ccc(O)c(F)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO3/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14/h1-3,7,12H,4,11H2,(H,13,14)
InChI key
VIIAUOZUUGXERI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
M-Fluorotyrosine (m-Fluoro-DL-tyrosine) may be substituted for tyrosine in the biosynthesis of proteins such as β-galactosidases (Escherichia coli), bacteriorhodopsin and intestinal microvillar enzymes, eg. aminopeptidase N, to study the effect of halogenated tryosines on the proteins properties.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
FLUH99C89FB9MAN326368400
description
-
description
-
description
-
form
powder
form
-
form
-
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥98%
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
280 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
color
white
color
-
color
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)