Fortfahren mit
H4777
Heparansulfat-Proteoglykan
≥400 μg/mL glycosaminoglycan
Synonym(e):
HSPG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
0.1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 720,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
MDL number:
Biological source:
mouse (Engelbreth-Holm-Swarm mouse sarcoma basement membrane)
Form:
solution
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
≥400 μg/mL glycosaminoglycan
Mol wt:
≥400 kDa
€ 720,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse (Engelbreth-Holm-Swarm mouse sarcoma basement membrane)
Quality Segment
description
For cell culture use., Isolated from basement membrane of Engelbreth-Holm-Swarm mouse sarcoma., Solution in 50 mM Tris HCl, 150 mM NaCl, 1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, pH 7.4, containing ≥400 μg protein per ml.
form
solution
mol wt
≥400 kDa
packaging
pkg of 0.1 mg
concentration
≥400 μg/mL glycosaminoglycan
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≥100 μg/mL Uronic acid
NCBI accession no.
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Collagen Type IV
, Peptide Source: Fibronectin
, Peptide Source: Laminin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Hspg2(15530)
General description
Heparansulfat-Proteoglykan (HSPG), ein Glykoprotein, ist integraler Bestandteil der Basalmembran. Es besteht aus einem Kernprotein, das kovalent an Heparansulfat-Ketten gebunden ist. Es gibt drei Gruppen von HSPGs: Membran-HSPGs, sezernierte HSPGs der extrazellulären Matrix und das Proteoglykan in sekretorischen Vesikeln.
Application
Anwendungsgebiete von Heparansulfat-Proteoglykan:
  • In phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS) und als Zusatz zu frischen Zitratblutproben, um traumaäquivalente Konzentrationen in einer Forschungsstudie zu erreichen
  • Festphasenbindungs-Assay
  • Für die Herstellung von Mikroarray-Objektträgern mit extrazellulärer Matrix (ECM)
Biochem/physiol Actions
Heparansulfat-Proteoglykane (HSPGs) haben in verschiedenen biologischen Prozessen mehrere Funktionen. Sie tragen zur Basalmembranstruktur bei und bieten eine Matrix für die Zellmigration. HSPGs in sekretorischen Vesikeln wie Serglycin spielen eine Rolle bei der Verpackung von granularen Inhalten, der Aufrechterhaltung der Proteaseaktivität und der Regulierung biologischer Aktivitäten nach der Sekretion. HSPGs können Zytokine, Wachstumsfaktoren und Chemokine binden und schützen und so die Bildung von Gradienten erleichtern, die für die Zellspezifikation und Rekrutierung von Leukozyten unerlässlich sind. Sie fungieren als Rezeptoren für Proteasen und Proteaseinhibitoren, regulieren die Zell-ECM-Verbindung, die Interaktionen zwischen Zellen und die Zellmotilität und können mit Wachstumsfaktor-Rezeptoren zusammenarbeiten. HSPGs fungieren auch als endozytotische Rezeptoren für die Liganden-Clearance und sind am Stoffwechsel von Lipoproteinen und der Bildung von Morphogengradienten beteiligt. Sie dienen auch als Andockmoleküle für Matrilysin und andere Matrix-Metalloproteinasen. Heparansulfat fördert in einer Konzentration von 10–100 ng/ml die Anhaftung von Zellen in Kultur und induziert eine hochaffine Bindung des basischen FGF an Zellen mit Heparinsulfat-Mangel und lösliche FGF-Rezeptoren.
Preparation Note
Dieses Produkt wurde aus der Basalmembran des Engelbreth-Holm-Swarm-Sarkoms der Maus in einer Lösung mit 50 mM Tris-HCl (pH 7,4), 150 mM NaCl, 1 mM EDTA und 0,1 mM PMSF isoliert.
Other Notes
Heparansulfat-Proteoglykan ist ein großes Biomolekül, bei dem ein Kernprotein an Heparinsulfatketten gebunden ist und das ein integraler Bestandteil der Basalmembran ist. Die Anzahl der Polysaccharidketten und die Größe des Kernproteins hängen von der Quelle ab.
Disclaimer
Es wird empfohlen, dieses Produkt bei 20 C zu lagern, dabei bleibt seine Funktion drei Jahre lang erhalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C0543L2020E6909
description
≥400 μg/mL glycosaminoglycan
description
Type IV (Miller), lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
1-2 mg/mL in Tris-buffered saline, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
growth-factor reduced, without phenol red, liquid, BioReagent, suitable for cell culture
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
mouse (Engelbreth-Holm-Swarm mouse sarcoma basement membrane)
biological source
mouse (Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma basement membrane)
biological source
mouse (Engelbreth-Holm-Swarm mouse sarcoma basement membrane)
biological source
-
concentration
≥400 μg/mL glycosaminoglycan
concentration
-
concentration
1-2 mg/mL in Tris-buffered saline
concentration
7-9 mg/mL
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
mol wt
≥400 kDa
mol wt
-
mol wt
A subunit 400 kDa, B1 subunit 210 kDa, B2 subunit 200 kDa
mol wt
-
form
solution
form
lyophilized powder
form
aqueous solution
form
liquid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)