Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 278,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 718,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6NNa2O4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.09
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
222-014-8
MDL number:
eCl@ss:
32150312
€ 278,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Indoxylphosphat Dinatriumsalz, crystalline
assay
≥94% (HPLC)
Quality Segment
form
crystalline
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
water: 5 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C8H8NO4P.2Na/c10-14(11,12)13-8-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8;;/h1-5,9H,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
InChI key
WCSKWBKPKXJWEG-UHFFFAOYSA-L
General description
Histochemisches Substrat für alkaline Phosphatase.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description crystalline | description - | description - | description 97%, AldrichCPR |
| assay ≥94% (HPLC) | assay - | assay - | assay 97% |
| technique(s) protein detection: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| solubility water: 5 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| form crystalline | form - | form - | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?