Fortfahren mit
M0404
Murashige-Skoog-Basalmedium
powder, suitable for plant cell culture, with Gamborg′s vitamins
Synonym(e):
Standardmedien nach Murashige und Skoog (Gamborg-modifiziert), MS-Basalmedium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 14,80
10 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,90
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.72
MDL number:
eCl@ss:
32150319
€ 14,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Das Murashige-Skoog-Basalmedium wurde verwendet:
  • zur Keimung der Samen für Untersuchungen von Sämlingwachstum und Keimung
  • in der Suspensionskultur von Nicotiana plumbaginifolia für die Transformation
  • in der Wurzelkultur der haarigen Klons A. artemisiifolia T4
Preparation Note
Das Murashige-Skoog-Medium kann aus Pulver oder durch die Kombination der Hauptbestandteile des M&S-Komplettmediums, wie Makronährstoff-, Mikronährstoff- und Vitamingemische, rekonstituiert werden.
Das Murashige-Skoog-Medium (M0404) enthält die Makro- und Mikronährstoffe des M&S-Basalmediums gemäß Gamborg, et al (1968). Es kann durch Zusatz von organischen Analyten und von Auxinen (IAA) und Zytokininen (Kinetin) zur Herstellung eines Komplettmediums für Pflanzengewebekulturen verwendet werden.
Formulierung enthält 4,4 Gramm Pulver pro Liter Nährmedium.
Mit den Makro- und Mikronährstoffen gemäß Murashige und Skoog (1962) und den von Gamborg, et al. (1968) beschriebenen Vitaminen.
Medienformulierung
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M5519M9274M5524
description
powder, suitable for plant cell culture, with Gamborg′s vitamins
description
powder, suitable for plant cell culture
description
suitable for plant cell culture, with sucrose and agar
description
powder, suitable for plant cell culture
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Murashige-Skoog-Basalmedium
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10043-35-3
CAS No.
6484-52-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. The purchase options are "1 liter" and "10 liter" pack sizes. Does that mean enough powder with which to make 1 liter / 10 liters of finished media (4.4 g / 44 g of powder), or does it mean 1 l / 10 l of powder.
    1 answer
    1. The -1L pack size will contain enough powder (4.4g) to make 1L of finished media. The -10L pack size will provide enough powder for 10L of finished media.
      Helpful?
  2. What is electric conductivity of Murashige-Skoog culture solution?
    1 answer
    1. The Murashige and Skoog media products have not been tested for conductivity.
      Helpful?
  3. I would like to know if there is any problem in irradiating with UV light, media culture prepared with the medium.
    1 answer
    1. Testing protocols for plant culture media include sterilization by autoclaving. Heat-labile components are filter-sterilized and added after autoclaving, prior to asceptic dispensing to sterile vessels. UV sterilization has not been investigated as a sterilizing technique for culture media products, although this does appear to be growing in popularity. Keep in mind that UV would not melt agar used in solid media formats. Autoclaving or boiling would still be required. Please see the link below for a publication that may offer additional information:
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25044686/#:~:text=Ultraviolet%20(UV)%20irradiation%20is%20a,sterilization%20of%20cell%20culture%20media.