Fortfahren mit
M1816
Myelin Basic Protein Kinase 1 from bovine kidney
>90% (SDS-PAGE)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 498,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.32
MDL number:
Specific activity:
≥300 units/mg protein
Assay:
>90% (SDS-PAGE)
€ 498,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
>90% (SDS-PAGE)
form
solution
specific activity
≥300 units/mg protein
mol wt
40 kDa
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Physical form
Solution at 1 μg/mL in 50 mM Tris-HCl, pH 7.0, 1 mM benzamidine, 1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 14 mM β-mercaptoethanol, and 50% glycerol
Other Notes
One unit will incorporate one nanomole of phosphate into myelin basic protein at pH 7.0 at 30 °C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M1941M1891M0689
description
>90% (SDS-PAGE)
description
>90% (SDS-PAGE)
description
≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder, suitable for activity assay
description
≥95% (SDS-PAGE)
assay
>90% (SDS-PAGE)
assay
>90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
specific activity
≥300 units/mg protein
specific activity
≥1000 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
-
form
solution
form
solution
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
mol wt
40 kDa
mol wt
40 kDa
mol wt
18.4 kDa
mol wt
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)