Fortfahren mit
M4782
Mutanolysin aus Streptomyces globisporus ATCC 21553
0.2 μm filtered, lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 226,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥4000 units/mg protein (biuret)
Assay:
0.1-1.5 mg per vial
€ 226,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
sterility
0.2 μm filtered
assay
0.1-1.5 mg per vial
form
lyophilized powder
specific activity
≥4000 units/mg protein (biuret)
mol wt
23 kDa
input
bacteria and yeast sample(s)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Mutanolysin from Streptomyces globisporus consists of two main lytic enzymes and may be a useful agent for dental caries control.
Application
Es bietet eine sanfte Zelllyse zur Isolation von leicht abbaubaren Biomolekülen und RNA aus Bakterien. Es wird zur Bildung von Sphäroblasten zur Isolation von DNA eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Mutanolysin ist eine N-Acetylmuramidase. Wie auch Lysozym ist es ein muralytisches Enzym, das die β-N-Acetylmuramyl-(1→4)-N-acetylglucosaminbindung des Bakterienzellwandpolymers Peptidoglykan-Polysaccharid spaltet. Seine carboxyterminalen Molekülteile sind an der Erkennung und Bindung von einzigartigen Zellwandpolymeren beteiligt. Mutanolysin lysiert Listeria und andere grampositive Bakterien wie Lactobacillus und Lactococcus.
Mutanolysin spaltet die β-N-Acetylmuramyl-(1→4)-N-acetylglucosaminbindung des Bakterienzellwandpolymers Peptidoglykan-Polysaccharid. Es lysiert Listeria und andere grampositive Bakterien wie Lactobacillus und Lactococcus.
Physical form
Lyophilized powder containing Ficoll and sodium succinate buffer salts
Preparation Note
Prepared from M 9901
Other Notes
One unit will produce a ΔA600 of 0.01 per minute at pH 6.0 at 37 °C in a 1 mL volume using a suspension of Streptococcus faecalis cell wall as substrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRE0007SAE0092M9901
description
0.2 μm filtered, lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret)
description
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ≥4000 units/mg protein (biuret)
description
free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research, lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret)
description
lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret), Chromatographically purified
specific activity
≥4000 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥4000 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥4000 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥4000 units/mg protein (biuret)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
mol wt
23 kDa
mol wt
23 kDa
mol wt
23 kDa, ~18.5 kDa
mol wt
23 kDa
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
sterility
0.2 μm filtered
sterility
-
sterility
-
sterility
-
Still not finding the right product?
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)