Fortfahren mit
P1063
o-Phenylendiamin -dihydrochlorid
tablet, 60 mg substrate per tablet
Synonym(e):
1,2-Phenylenediamine tablet, OPD, OPD Tablet
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 tabs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 383,00
100 tabs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 656,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4(NH2)2·2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.06
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-418-7
Beilstein/REAXYS Number:
3912045
MDL number:
€ 383,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
tablet
technique(s)
protein detection: suitable
mp
258 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
InChI key
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
General description
o-Phenylendiamindihydrochlorid (OPD) ist ein chromogenes Substrat, das in Enzyme-linked-Immunosorbent-Assay(ELISA)-Verfahren eingesetzt werden kann, da es Meerrettichperoxidasekonjugate nutzt. Das Substrat produziert ein lösliches Endprodukt mit orange-brauner Farbe, das bei 450 nm spektrofotometrisch gemessen werden kann. Die OPD-Reaktion kann mit 3 N HCl oder 3 mol/l H2SO4 gestoppt und bei 492 nm gemessen werden.
o-Phenylenediamine dihydrochloride (OPD) is a chromogenic substrate that can be used in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) procedures as it utilizes horseradish peroxidase conjugates. The substrate produces a soluble end product that is orange-brown and can be read spectrophotometrically at 450 nm. The OPD reaction may be stopped with 3N HCl or 3M H2SO4 and read at 492 nm.
Application
o-Phenylenediamine dihydrochloride has been used as a stop solution for evaluating bovine serum albumin (BSA) antibodies via enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). It has also been used to measure specific antibodies in pig serum by ELISA.
Features and Benefits
Supplied as 50 or 100 tablets per box, individually wrapped with foil for easy storage, use, and safety.
Preparation Note
Dissolve one tablet in 0.05 M phosphate-citrate buffer, pH 5.0, to the desired concentration (typically an OPD concentration of 0.4 mg/ml is used). Add 40 μl of fresh 30% hydrogen peroxide per 100 ml of substrate buffer solution, immediately prior to use. Tablets are individually packaged in foil packets.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P8806P3804P7288
description
tablet, 60 mg substrate per tablet
description
tablet, 3 mg substrate per tablet
description
tablet, 5 mg substrate per tablet
description
tablet, 20 mg substrate per tablet
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
tablet
form
tablet
form
tablet
form
tablet
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
258 °C (dec.) (lit.)
mp
258 °C (dec.) (lit.)
mp
258 °C (dec.) (lit.)
mp
258 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Phenylendiamin -dihydrochlorid
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)