Fortfahren mit
P2870
Pristan
synthetic, ≥98% (GC)
Synonym(e):
Norphytan, 2,6,10,14-Tetramethylpentadecan
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 722,00
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.420,00
€ 1.065,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.350,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.52
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-650-8
Beilstein/REAXYS Number:
1720538
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥98% (GC)
Form:
liquid
Storage condition:
(tightly closed)
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
€ 722,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
liquid
mol wt
268.5
storage condition
(tightly closed)
color
colorless
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
bp
68 °C/0.001 mmHg (lit.)
solubility
hexane: miscible 10 % (v/v)
density
0.783 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C19H40/c1-16(2)10-7-12-18(5)14-9-15-19(6)13-8-11-17(3)4/h16-19H,7-15H2,1-6H3
InChI key
XOJVVFBFDXDTEG-UHFFFAOYSA-N
General description
Pristan, auch bekannt als Norphytan, ist ein gesättigtes Norterpenoid-Alkan aus Phytan. Seine immunologischen Eigenschaften sind für verschiedene Anwendungen wertvoll; es dient als entzündungsauslösender Wirkstoff bei der Tumorentstehung und der Induktion von Autoimmunerkrankungen und erleichtert die Forschung zu Erkrankungen wie rheumatoider Arthritis und Lupus. Pristan bietet verschiedene Anwendungsbereiche: es fungiert als immunologisches Adjuvans, induziert Autoimmunerkrankungen, fördert die Produktion monoklonaler Antikörper und dient als Energiequelle, was es zu einem wertvollen Bestandteil in der biochemischen Forschung, Zellkultur und Molekularbiologie macht.
Application
Pristan dient auch als immunologischer Hilfsstoff für die Bildung monoklonaler Antikörper in Mausaszites und findet Verwendung als biologischer Marker. Darüber hinaus kann Pristan auch als primäre Kohlenstoff- und Energiequelle für das Wachstum eines Bakterienstamms verwendet werden, d. h. eines coryneformen Bodenisolats. Seine besondere Fähigkeit, Plasmozytome zu induzieren, ist besonders hilfreich bei der Untersuchung von B-Zell-Tumoren wie Burkitt-Lymphomen.
Es wird häufig zur Vorbehandlung von Tieren verwendet und führt zu granulomatösen Entzündungen und Störungen der lokalen Lymphdrainage, was höhere Asziteserträge zur Folge hat. Es wird verwendet, um systemischen Lupus bei Mäusen zu induzieren
Pristan wird als inflammatorisches Mittel eingesetzt, das bei Mäusen mit BALB/c-Stamm zur Entwicklung eines Myeloms führt. Es wird bei Ratten als rheumatoide Arthritis-induzierendes Mittel eingesetzt.
Features and Benefits
Hochwertige Verbindung, geeignet für verschiedene Forschungsanwendungen
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AABH97D2BAB4
description
synthetic, ≥98% (GC)
description
-
assay
≥98% (GC)
assay
-
form
liquid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
solubility
hexane: miscible 10 % (v/v)
solubility
-
storage condition
(tightly closed)
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pristan
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf