Direkt zum Inhalt
Für Sonntag, den 11. Oktober 2026, von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr MEZ sind Systemwartungsarbeiten geplant. Angebote, Preisabfragen und Anfragen zum Bestellstatus sind während dieser Zeit möglicherweise vorübergehend nicht verfügbar.
Merck
Fortfahren mit
P9743
pT7-FLAG™-4 Expression Vector
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 375,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41106610
€ 375,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
pT7-FLAGa-4 is a 6451 bp Escherichia coli expression vector used for cloning and cytoplasmic expression of a properly inserted open reading frame as a C-terminal FLAGÒ fusion protein containing the FLAG epitope (DYKDDDDK). The promoter region of the very strong phage T7 promoter drives transcription of ORF-FLAG fusion constructs.
Legal Information
pT7-FLAG is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P1243E5280P3871
description
-
description
-
description
-
description
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. pT7-FLAG-4のVectorに遺伝子を導入して導入遺伝子-FLAGごと別のVectorに移動することを考えているのですが、FLAGよりもC-Terminal側の制限酵素サイトの情報はありますでしょうか。ご教示いただけると幸いです。
    1 answer
    1. Only restriction enzyme information at the multiple cloning site (MCS) is available, as shown in the technical bulletin. There isn't a restriction enzyme site available at the C-terminal end of the FLAG tag before the stop codon.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/236/048/p9743bul.pdf