Fortfahren mit
RAB0170
Phospho-EGFR (pTyr992) and pan-EGFR ELISA Kit
for detection of human phospho-egfr (pTyr992) and pan-egfr in cell and tissue lysates
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 741,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... EGFR(1965)
Input:
sample type: human cell lysate
sample type: human tissue lysate
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 741,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type: human cell lysate
sample type: human tissue lysate
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... EGFR(1965)
General description
The Phospho-EGFR (pTyr992) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
Immunogen
EGFR (pTyr992) synthetic phosphopeptide, Recombinant Human EGFR
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB0169RAB0168RAB0164
description
for detection of human phospho-egfr (pTyr992) and pan-egfr in cell and tissue lysates
description
for detection of human phospho-egfr (pTyr992) in cell and tissue lysates
description
for detection of human phospho-egfr (pTyr1086) and pan-egfr in cell and tissue lysates
description
for detection of human phospho-egfr (pTyr1045) and pan-egfr in cell and tissue lysates
Gene Information
human ... EGFR(1965)
Gene Information
human ... EGFR(1965)
Gene Information
human ... EGFR(1965)
Gene Information
human ... EGFR(1965)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
input
sample type: human cell lysate
sample type: human tissue lysate
input
sample type: human cell lysate
sample type: human tissue lysate
input
sample type: human cell lysate
sample type: human tissue lysate
input
sample type: human tissue lysate
sample type: human cell lysate
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
capture ELISA: suitable
technique(s)
capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Signalwort
Danger
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Piktogramme
Health hazard
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)