Fortfahren mit
RAB0772
Mouse Rarres2 / Retinoic Acid Receptor Responder Protein 2 ELISA Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
96 wells
Versand in der Regel in 4 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 878,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
mouse ... Rarres2(71660)
Species reactivity:
mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 878,00
Versand in der Regel in 4 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
species reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Rarres2(71660)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes mouse Chemerin.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB0532RAB0741RAB1007
description
-
description
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
description
-
description
-
Gene Information
mouse ... Rarres2(71660)
Gene Information
human ... RARRES2(5919)
Gene Information
human ... THBS2(7058)
Gene Information
human ... DDR2(4921)
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
sensitivity: 0.5 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.68 ng/mL
standard curve range: 0.655-160 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDB
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDB
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDB
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)