Größe auswählen
€ 267,00
€ 267,00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MEM-57, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD3(916)
1 of 4
Dieser Artikel | SAB4700050 | SAB4700902 | SAB4701116 |
|---|---|---|---|
| species reactivity human | species reactivity human, mouse | species reactivity human | species reactivity - |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| Gene Information human ... CD3(916) | Gene Information human ... CD3(916) | Gene Information human ... FCGR2A(2212) | Gene Information human ... NT5E(4907) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate Allophycocyanin conjugate |
| clone MEM-57, monoclonal | clone APA1/1, monoclonal | clone 3D3, monoclonal | clone AD2, monoclonal |
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?