Größe auswählen
€ 424,00
€ 424,00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
Allophycocyanin conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
LT27, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD27(939)
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | MABF551 | SAB4700253 | SAB4701076 |
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| Gene Information human ... CD27(939) | Gene Information human ... CD27(939) | Gene Information human ... DPP4(1803) | Gene Information human ... CD274(29126) |
| conjugate Allophycocyanin conjugate | conjugate Allophycocyanin conjugate | conjugate Allophycocyanin conjugate | conjugate Allophycocyanin conjugate |
| clone LT27, monoclonal | clone O323, monoclonal | clone BA5b, monoclonal | clone 29E.2A3, monoclonal |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity - |
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?