Fortfahren mit
SML0220
YM 022
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[(3R)-2,3-Dihydro-1-[2-(2-methylphenyl)-2-oxoethyl]-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepin-3-yl]-N′-(3-methylphenyl)-urea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 133,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 353,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H28N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
516.59
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 133,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +128 to +140 (c = 1, DCM)
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1cccc(NC(=O)N[C@@H]2N=C(c3ccccc3)c4ccccc4N(CC(=O)c5ccccc5C)C2=O)c1
InChI
1S/C32H28N4O3/c1-21-11-10-15-24(19-21)33-32(39)35-30-31(38)36(20-28(37)25-16-7-6-12-22(25)2)27-18-9-8-17-26(27)29(34-30)23-13-4-3-5-14-23/h3-19,30H,20H2,1-2H3,(H2,33,35,39)/t30-/m0/s1
InChI key
YCXFHPUBGMMWJQ-PMERELPUSA-N
Biochem/physiol Actions
YM022 is a very potent, selective antagonist of the gastrin/cholecystokinin (CCK)-B receptor.
YM022 is a very potent, selective antagonist of the gastrin/cholecystokinin (CCK)-B receptor. The Ki value for CCKB is 68 pM vs 63 nM for CCKA. In rats, YM022 inhibits pentagastrin-induced gastric emptying with an ED50 or 7.8 nM/kg.
Features and Benefits
This compound is featured on the Cholecystokinin and Gastrin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0513D0444SML0775
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
≥95% (HPLC), film
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
film
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
-
solubility
H2O: 0.5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
colorless to white
color
white to light brown
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)