Fortfahren mit
SML0531
BIO-Acetoxime
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2′Z,3′E)-6-Bromoindirubin-3′-acetoxime, (3Z)-3-[(3E)-3-[(Acetyloxy)imino]-1,3-dihydro-2H-indol-2-ylidene]-6-bromo-1,3-dihydro-2H-Indol-2-one, 6-Bromoindirubin acetoxime, 6-Bromoindirubin-3′-acetoxime, BIA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 160,00
€ 136,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 459,00
€ 390,15
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H12BrN3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
398.21
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 136,00
Listenpreis€ 160,00Sparen Sie 15%
Exklusiver Online-Rabatt
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, dark red to purple
solubility
H2O: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)O\N=C1\C(Nc2ccccc12)=C3\C(=O)Nc4cc(Br)ccc34
InChI
1S/C18H12BrN3O3/c1-9(23)25-22-16-12-4-2-3-5-13(12)20-17(16)15-11-7-6-10(19)8-14(11)21-18(15)24/h2-8,20H,1H3,(H,21,24)/b17-15-,22-16+
InChI key
MENDIXKFTXYTHJ-HPBPSMLHSA-N
Biochem/physiol Actions
BIO-Acetoxime is a potent and selective GSK-3a/b inhibitor that reduces invasiveness of gliomas and extends animal survival in intracranial glioma models. Also, BIO-Acetoxime induces Wnt signaling and inhibits CD8+ T cell effector differentiation.
BIO-Acetoxime is a potent and selective GSK-3a/b inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the GSK-3 page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TA9H93CFC35DB1686ATEH9BCAAFA2
BIO ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
B1686
BIO
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
solubility
-
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
-
color
, dark red to purple
color
-
color
dark red
color
-
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)