Fortfahren mit
SML0910
TC3.6
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-Phenyl-2,4(1H,3H)-quinazolinedithione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 307,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H10N2S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.37
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 307,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light orange to dark orange
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Sc1[n]([c](c3c(n1)cccc3)=S)c2ccccc2
InChI key
DJJOAJCVIYRELX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
TC3.6 is a PDE7 selective inhibitor (IC50 = 1.04 μM). In an Experimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE) murine model, TC3.6 reduced levels of IL-17, blocked infiltration of immune cells into the CNS and elevated levels of the Treg marker Foxp3. TC3.6 also enhances survival and differentiation of oligodendrocyte precursor cells.
TC3.6 is a PDE7 selective inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C12H316CF2FBSML0961SML0439
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
color
light orange to dark orange
color
-
color
white to beige
color
white to beige
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)