Fortfahren mit
SML1608
Besifloxacin hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
7-[-3-Aminoazepam-1-yl]-8-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,50
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 367,00
€ 311,95
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H21ClFN3O3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.30
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 90,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to light brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]Cl.OC(C1=CN(C2CC2)C3=C(Cl)C(N4CCCCC(N)C4)=C(F)C=C3C1=O)=O
InChI
1S/C19H21ClFN3O3.ClH/c20-15-16-12(18(25)13(19(26)27)9-24(16)11-4-5-11)7-14(21)17(15)23-6-2-1-3-10(22)8-23;/h7,9-11H,1-6,8,22H2,(H,26,27);1H
InChI key
PMQBICKXAAKXAY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Besifloxacin is a broad spectrum fourth-generation fluoroquinolone antibiotic.
Besifloxacin is a broad spectrum fourth-generation fluoroquinolone antibiotic. Besifloxacin is effective against gram positive and negative, aerobic and anerobic bacteria. Fluoroquinolones stabilize DNA strand breaks created by DNA gyrase and topoisomerase IV by binding to the enzyme-DNA complex generating persistent, covalent enzyme–DNA adducts, inhibiting DNA synthesis. Besifloxacin inhibits both DNA gyrase and topoisomerase IV at nearly equal concentrations. It is used clinically primarily in the treatment of bacterial conjunctivitis.
Besifloxacin stops the production of pro-inflammatory cytokines in vitro.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML4221SML4150SML4346
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder, fluoroquinolone antibiotic
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)