Fortfahren mit
SML2392
DREADD Agonist 21 dihydrochloride
≥98% (HPLC), powder, DREADD agonist
Synonym(e):
11-(1-piperazinyl)-5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine dihydrochloride, 11-(Piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine; 11-Piperazinyldibenzo[b,e][1,4]diazepine dihydrochloride, Compound 21 dihydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 452,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H18N4 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
351.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 112,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
DREADD Agonist 21 dihydrochloride, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
yellow to brown
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1(C=CC=C2)=C2C(N3CCNCC3)=NC(C=CC=C4)=C4N1
InChI
1S/C17H18N4/c1-2-6-14-13(5-1)17(21-11-9-18-10-12-21)20-16-8-4-3-7-15(16)19-14/h1-8,18-19H,9-12H2
InChI key
JCBYXNSOLUVGTF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Compound 21 is a potent designer drug with full agonist activity toward human hM3Dq (EC50 = 1.7 nM by cell-based Ca2+ mobilization assay), a human M3 muscarinic receptor (M3R)-based Gq (M3Dq) DREADD (Designer Receptors Exclusively Activated by Designer Drugs), displaying little activity toward muscarinic acetylcholine receptor M3 (30% M3 activation at 10 μM) and reduced affinity toward H1, 5HT2A, 5HT2C, α1A receptor (fold selectivity = 3.5, 40, 100, 165, respectively). Note: the DREADD hM3Dq exhibits M3 biological activity, but is insensitive to the endogenous ligand acetylcholine (ACh).
Potent designer drug with selective agonist activity for human M3Dq (hM3Dq) DREADD (Designer Receptors Exclusively Activated by Designer Drugs).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AABH9A95AC33SML2304AABH99B5391E
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
≥98% (HPLC), Water soluble Clozapine N-oxide
description
-
form
powder
form
-
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
water: 40 mg/mL, DMSO: 40 mg/mL
solubility
-
color
yellow to brown
color
-
color
-
color
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)