Fortfahren mit
SML2698
EVT-101 dihyrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-(3-Difluoromethyl-4-fluorophenyl)-3-(2-methylimidazol-1-ylmethyl)pyridazine dihydrochloride, 5-[3-(Difluoromethyl)-4-fluorophenyl]-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]pyridazine dihydrochloride, EVT 101 dihydrochloride, EVT101 dihydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 113,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 363,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H13F3N4 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
391.22
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 113,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)C1=C(F)C=CC(C2=CC(CN3C(C)=NC=C3)=NN=C2)=C1
InChI
1S/C16H13F3N4.2ClH/c1-10-20-4-5-23(10)9-13-6-12(8-21-22-13)11-2-3-15(17)14(7-11)16(18)19;;/h2-8,16H,9H2,1H3;2*1H
InChI key
OJBLXSPBJMGZDN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
EVT-101 is a potent and orally active NR2B-subtype selective N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor antagonist (IC50 = 17 nM against 5 nM Ro 25-6981 for binding rat brain membrane) that targets the GluN1/GluN2B dimer interface with a distinctly different binding mode as ifenprodil. EVT 101 potently inhibits current induction by Glu/Gly (100 μM each) in rat GluN1-1a/mouse GluN2B co-expressing xenopus in vitro (IC50 = 12 nM) and blocks MK-801 binding in mouse brain in vivo (3 mg EVT-101/kg p.o. & 0.2 μCi [3H]MK-801/g i.v. administered 55 min and 10 min prior to brain removal, respectively).
Potent and orally active NR2B-/GluN2B-subtype selective N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor antagonist with in vitro and in vivo efficacy.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML4355MABN2475AABH14DD7FA6
Ro 04-5595 ≥95% (HPLC)
SML4355
Ro 04-5595
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
clone 11D1, from mouse
description
-
form
powder
form
oil
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
colorless to yellow
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)