Fortfahren mit
SML4355
Ro 04-5595
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
1-[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6-methoxy-2-methyl-7-isoquinolinol, 1-(4-Chlorophenethyl)-6-methoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-7-ol, 1-[2-(4-Chlorophenyl)ethyl]-6-methoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-7-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H22ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.84
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
oil
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
color
colorless to yellow
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Ro 04-5595 is a potent and selective allosteric antagonist for GluN2B (NR2B) containing NMDA receptors (Ki = 31 nM). Ro 04-5595 was predicted to bind to EVT-101 binding site, not the ifenprodil-binding site.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2698
Ro 04-5595 ≥95% (HPLC)
SML4355
Ro 04-5595
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
colorless to yellow
color
white to beige
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)