Fortfahren mit
SML3248
UCSF686 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5-Chloro-N-[3-(ethylsulfonyl)propyl]-8-quinolinemethanamine hydrochloride, 5A6-78 contro hydrochloride, 5A6-86 hydrochloride, N-((5-Chloroquinolin-8-yl)methyl)-3-(ethylsulfonyl)propan-1-amine hydrochloride, UCSF678 control hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
UCSF678 (5A6-78) control analog that is devoid of the 5-HT5A potency, while preserving the off-target affinity (5-HT1A, 5-HT2B and 5-HT7).
UCSF686 (5A6-86) is a UCSF678 (5A6-78) analog that is devoid of the 5-HT5A potency, while preserving the off-target affinity (5-HT1A, 5-HT2B and 5-HT7). UCSF686 is recommended as a control compound when using UCSF678 for probing 5-HT5A-dependent activities in cultures and in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3396SML3247438192
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
liquid, clone 5A6, Calbiochem®
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)