Fortfahren mit
SML3418
Xanthatin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(-)-Xanthatin, (3aR,​7S,​8aS)​-3,​3a,​4,​7,​8,​8a-​hexahydro-​7-​methyl-​3-​methylene-​6-​[(1E)​-​3-​oxo-​1-​buten-​1-​yl]​-​2H-​cyclohepta[b]​furan-​2-​one, CID 5281511
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O1[C@@H]2[C@H](CC=C([C@H](C2)C)\C=C\C(=O)C)C(=C)C1=O
InChI
1S/C15H18O3/c1-9-8-14-13(11(3)15(17)18-14)7-6-12(9)5-4-10(2)16/h4-6,9,13-14H,3,7-8H2,1-2H3/b5-4+/t9-,13+,14-/m0/s1
InChI key
RBRPTFMVULVGIC-ZTIIIDENSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent anticancer agent that induces cell cycle arrest at the G2/M phase.
Xanthatin, a sesquiterpene lactone isolated from Xanthium plants (Asteraceae), is a potent anticancer agent that induces cell cycle arrest at the G2/M phase in hepatocellular carcinoma and colon cancer cells. Xanthatin induces apoptosis in numerous cancer cell lines including colon, breast, lung, cervix, and skin cancers, while apparently spearing human normal LO2 hepatocytes. It appears to activate endoplasmic reticulum stress through activation of the PERK/eIF-2α/ATF4 axis in hepatocellular carcinoma cells. Also, xanthatin exhibit potent phytotoxic activity, which suppressed root growth of receiver plants.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3610SML3582SML3618
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)