Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H21N3O3
Molekulargewicht:
327.38
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
I-BET432 is a bromodomain (BrD) inhibitor with selectivity toward the BET family of bromodomain-containing proteins (BrD1/2 pKd = 8.3/8.1 (BRD2), 8.5/8.1 (BRD3), 8.3/8.2 (BRD4), 8.3/7.8 (BRDT) by DiscoRx BROMOscan) with little or no affinity toward bromodomain-containng proteins (BCPs) and BrDs, including CREBBP, TRIM24, EP300, WDR9 BD2, PBRM1 BD2, TAF1 BD2, BAZ2A (pKd <5.9 from DiscoRx BROMOscan panel). I-BET432 inhibits LPS-stimulated MCP-1 production from human white blood cells (pIC50 = 7.4) with oral availability and good in vivo pharmacokinetic properties.
Orally available bromodomain (BrD) inhibitor with selectivity toward the BET family of bromodomain-containing proteins BRD2/3/4 and BRDT.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?