Fortfahren mit
SML4027
ZH8659 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-[4-(Furan-2-yl)phenyl]ethan-1-amine hydrochloride, 4-(2-Furanyl)benzene-ethanamine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H13NO ·HCl
Molekulargewicht:
223.70
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCC1=CC=C(C2=CC=CO2)C=C1.Cl
InChI
1S/C12H13NO.ClH/c13-8-7-10-3-5-11(6-4-10)12-2-1-9-14-12;/h1-6,9H,7-8,13H2;1H
InChI key
PIDHDDFXZYDGMH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally available, potent and selective agonist of Trace amine-associated receptor 1 (TAAR1); potent Gq-selective agonist of mTAAR1/hTAAR1.
ZH8659 is an orally available, potent and selective agonist of Trace amine-associated receptor 1 (TAAR1). ZH8659 is a potent Gq-selective agonist of mTAAR1/hTAAR1 (EC50 = 2.6 nM (Gq)). ZH8659 alleviates MK-801-induced schizophrenia-like phenotypes without inducing catalepsy in mice.
Disclaimer
Hygroscopic
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML4026SML4028ENAH11DD2197
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)