Fortfahren mit
SML4028
ZH8667 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3′-Fluoro[1,1′-biphenyl]-4-ethanamine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H14FN· HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.73
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.21
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCC1=CC=C(C2=CC(F)=CC=C2)C=C1.Cl
InChI key
UFFLABDFGANWCU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
orally available, potent and selective activator of Trace amine-associated receptor 1 (TAAR1); only activates Gs in mTAAR1/hTAAR1-overexpressing cells.
ZH8667 is an orally available, potent and selective activator of Trace amine-associated receptor 1 (TAAR1). ZH8667 only activates Gs in mTAAR1/hTAAR1-overexpressing cells (EC50 = 1.17 nM (Gs).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML4026SML4027SML3477
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)